Learn More
5-Hidroxicitosina, TRC
Código de producto. 30137454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137454 10 g 10 g
30012212 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH90537510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13484-95-2
Fórmula molecular C4 H5 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 127.1
Sinónimo 2(1H)-Pyrimidinone, 6-amino-5-hydroxy-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-hydroxy- (9CI), Cytosine, 5-hydroxy- (7CI,8CI), 6-Amino-5-hydroxy-2(1H)-pyrimidinone, 5-Hydroxycytosine
Nombre IUPAC 4-amino-5-hidroxi-1H-pirimidina-2-una
SMILES NC1=NC(=O)NC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxycytosine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5N3O2/c5-3-2(8)1-6-4(9)7-3/h1,8H,(H3,5,6,7,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0382