Learn More
Ácido 5-hidroxiyantrálico, TRC
Código de producto. 30138615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138615 5 g 5 g
30133246 10 g 10 g
30005597 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8018005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 394-31-0
Fórmula molecular C7 H7 N O3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Sinónimo Benzoic acid, 2-amino-5-hydroxy-, Anthranilic acid, 5-hydroxy- (8CI), 2-Amino-5-hydroxybenzoic acid, 5-Hydroxyanthranilic acid, Diabeton, Glyklaside
Nombre IUPAC ácido 2-amino5hidroxibenzoico
SMILES Nc1ccc(O)cc1C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyanthranilic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO3/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0426