Learn More
Ácido 5-hidroxiantranílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10149793 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10149793 1 g Frasco de vidrio 1 g
10703351 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10149793 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 310310010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 394-31-0 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 394-31-0
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00007870
Clave InChI HYNQTSZBTIOFKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxyanthranilic acid, diabeton, benzoic acid, 2-amino-5-hydroxy, 2-amino-5-hydroxy benzoic acid, unii-uf9ww3i410, 2-amino-5-hydroxy-benzoic acid, 5-hydroxyanthranillicacid, pubchem15307, 4-amino-3-carboxyphenol, 5-hydroxyanthranillic acid
PubChem CID 164592
Nombre IUPAC ácido 2-amino5hidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyanthranilic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 233°C to 234°C
Color Marrón-gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H3(NH2)CO2H
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino