Learn More
5-Hidroxi Vioxx, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy Vioxx |
| CAS | 185147-17-5 |
| Fórmula molecular | C17H14O5S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5-Hydroxy-4-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-3-phenyl-2(5H)-furanone, 5-Hydroxyrofecoxib; |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C2=C(C(=O)OC2O)c3ccccc3 |
| Peso molecular (g/mol) | 330.36 |