Learn More
5-Hidroxi-Triptohol, TRC
Código de producto. 30136184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136184 100 mg 100 miligramos
30009159 10 mg 10 miligramos
30008263 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136184 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH976000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154-02-9
Fórmula molecular C10 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 177.2
Sinónimo 1H-Indole-3-ethanol, 5-hydroxy-, Indole-3-ethanol, 5-hydroxy- (7CI,8CI), Tryptophol, 5-hydroxy- (6CI), 5-Hydroxy-1H-indole-3-ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)-1H-indol-5-ol, 5-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl)indole, 5-Hydroxyindole-3-(2-hydroxy)ethyl, 5-Hydroxytryptophol, 5-Hydroxy tryptophol, NSC 84416, 2-(5-Hydroxyindol-3-yl)ethanol
Nombre IUPAC 3-(2-hidroxietil)-1H-indol-5-ol
SMILES OCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy Tryptophol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO2/c12-4-3-7-6-11-10-2-1-8(13)5-9(7)10/h1-2,5-6,11-13H,3-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.079
Porcentaje de pureza >95%