Learn More
5-Hidroxi-triptófano, TRC
Código de producto. 30138431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138431 50 mg 50 miligramos
30137642 1 g 1 g
30008409 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138431 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH97570050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-69-9
Fórmula molecular C11 H12 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 220.22
Sinónimo (+/-)-5-Hydroxytryptophan, 5-HTP, 5-Hydroxy-DL-tryptophan, DL-Hydroxytryptophan, NSC 92523;
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-(5-hidroxi-1H-indol-3-il)propanoico
SMILES NC(Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy Tryptophan
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0848
Porcentaje de pureza >95%