Learn More
5-Hidroxi Tiabendazol, TRC
Código de producto. 30135101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135101 25 mg 25 miligramos
17960915 1 mg 1 miligramo
17991385 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135101 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH96120025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 948-71-0
Fórmula molecular C10 H7 N3 O S
Peso molecular (g/mol) 217.25
Sinónimo 1H-Benzimidazol-5-ol, 2-(4-thiazolyl)- (9CI), 5(or 6)-Benzimidazolol, 2-(4-thiazolyl)- (7CI), 5-Benzimidazolol, 2-(4-thiazolyl)- (8CI), 2-(4-Thiazolyl)-1H-benzimidazol-6-ol, 5-Hydroxythiabendazole, Thiabendazole-5-hydroxy
Nombre IUPAC 2-(1,3-tiozol-4-il)-1H-benzimidazol-5-ol
SMILES Oc1ccc2[nH]c(nc2c1)c3cscn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiabendazole-5-hydroxy
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7N3OS/c14-6-1-2-7-8(3-6)13-10(12-7)9-4-15-5-11-9/h1-5,14H,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.031
Porcentaje de pureza >95%