Learn More
5-Hidroxi-Tiabendazol Hidrocloruro de Éter Metílico, TRC
Código de producto. 30403643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403643 2.5 mg
30396764 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30403643 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9612052.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2318-79-8
Fórmula molecular C11H9N3OS . HCl
Peso molecular (g/mol) 267.74
Sinónimo 5-Methoxy-2-(4-thiazolyl)-benzimidazole Monohydrochloride
Nombre IUPAC 4-(5-metaxi-1H-benzimidazol-2-il)-1,3-tiazol; Cloruro
SMILES Cl.COc1ccc2[nH]c(nc2c1)c3cscn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy Thiabendazole Methyl Ether Hydrochloride
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9N3OS.ClH/c1-15-7-2-3-8-9(4-7)14-11(13-8)10-5-16-6-12-10;/h2-6H,1H3,(H,13,14);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0233