Learn More
5-Hidroxi Tiabendázol-13C2,15N, TRC
Código de producto. 30134972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
1 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134972 5 mg 5 miligramos
30003255 0.25 mg 0.25 miligramo
30009305 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134972 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9612025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391052-65-5
Fórmula molecular C813C2H7N215NOS
Peso molecular (g/mol) 220.23
Sinónimo 2-(4-Thiazolyl)-1H-benzimidazol-6-ol-13C2,15N, 5-Hydroxythiabendazole-13C2,15N;
SMILES OC1=CC2=C(N=[13C]([13C]3=CSC=N3)[15NH]2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy Thiabendazole-13C2,15N
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7N3OS/c14-6-1-2-7-8(3-6)13-10(12-7)9-4-15-5-11-9/h1-5,14H,(H,12,13)/i9+1,10+1,13+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0347