Learn More
5-Hidroxi Rosiglitazona, TRC
Código de producto. 30408129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408129 1 mg
30396112 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9534401MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 257883-22-0
Fórmula molecular C18 H19 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 373.43
Sinónimo 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-[(5-hydroxy-2-pyridinyl)methylamino]ethoxy]phenyl]methyl]- (9CI, ACI), 5-[[4-[2-[(5-Hydroxy-2-pyridinyl)methylamino]ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione (ACI), 5-[4-[2-[(5-Hydroxypyridin-2-yl)methylamino]ethoxy]benzyl]thiazolidine-2,4-dione
Nombre IUPAC 5-[[4-[2-[(5-hidroxipiridina-2-il)-metilamino]etoxi]fenil]metil]-1,3-tiazolidina-2,4-dión
SMILES CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccc(O)cn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy Rosiglitazone
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19N3O4S/c1-21(16-7-4-13(22)11-19-16)8-9-25-14-5-2-12(3-6-14)10-15-17(23)20-18(24)26-15/h2-7,11,15,22H,8-10H2,1H3,(H,20,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.1096