Learn More
5-Hidroxi Rosiglitazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy Rosiglitazone |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19N3O4S/c1-21(16-7-4-13(22)11-19-16)8-9-25-14-5-2-12(3-6-14)10-15-17(23)20-18(24)26-15/h2-7,11,15,22H,8-10H2,1H3,(H,20,23,24) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.1096 |