Learn More
Sulfato de 5-hidroxi rosiglitazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy Rosiglitazone Sulfate |
| CAS | 288853-63-4 |
| Fórmula molecular | C18 H19 N3 O7 S2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-[methyl[5-(sulfooxy)-2-pyridinyl]amino]ethoxy]phenyl]methyl]- (9CI, ACI), 5-[[4-[2-[Methyl[5-(sulfooxy)-2-pyridinyl]amino]ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione (ACI), Sulfuric acid mono[6-[[2-[4-(2,4-dioxothiazolidin-5-ylmethyl)phenoxy]ethyl]methylamino]pyridin-3-yl] ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19N3O7S2/c1-21(16-7-6-14(11-19-16)28-30(24,25)26)8-9-27-13-4-2-12(3-5-13)10-15-17(22)20-18(23)29-15/h2-7,11,15H,8-10H2,1H3,(H,20,22,23)(H,24,25,26) |
| SMILES | CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccc(OS(=O)(=O)O)cn3 |
| Nombre IUPAC | [6-[2-[4-[(2,4-dioxo-1,3-tiazolidin-5-il)metil]fenoxi]etil-metilamino]piridin-3-il] hidrógeno sulfato |
| Peso molecular (g/mol) | 453.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 453.0664 |