Learn More
5-Hidroxi Rosiglitazona-d4, TRC
Código de producto. 30406687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406687 1 mg
30399858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30406687 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9534421MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246817-46-8
Fórmula molecular C18H15D4N3O4S
Peso molecular (g/mol) 377.45
Sinónimo 5-[[4-[2-[(5-Hydroxy-2-pyridinyl)methylamino]ethoxy-d4]phenylmethyl]-2,4-thiazolidinedione
SMILES O=C(NC(S1)=O)C1CC(C=C2)=CC=C2OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C)C3=NC=C(O)C=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy Rosiglitazone-d4
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19N3O4S/c1-21(16-7-4-13(22)11-19-16)8-9-25-14-5-2-12(3-6-14)10-15-17(23)20-18(24)26-15/h2-7,11,15,22H,8-10H2,1H3,(H,20,23,24)/i8D2,9D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.1347