Learn More
5-Hidroxi Rosiglitazona Beta-D-Glucurónido (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30393223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393223 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30393223 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9534451MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy Rosiglitazone beta-D-Glucuronide
CAS 288853-59-8
Fórmula molecular C24 H27 N3 O10 S
Cantidad 1 mg
Sinónimo 5-Hydroxy Rosiglitazone-B-D-Glucuronide
Fórmula InChI InChI=1S/C24H27N3O10S/c1-27(8-9-35-13-4-2-12(3-5-13)10-15-21(31)26-24(34)38-15)16-7-6-14(11-25-16)36-23-19(30)17(28)18(29)20(37-23)22(32)33/h2-7,11,15,17-20,23,28-30H,8-10H2,1H3,(H,32,33)(H,26,31,34)/t15?,17-,18-,19+,20-,23+/m0/s1
SMILES CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccc(O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O)cn3
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[6-[2-[4-[(2,4-dioxo-1,3-tiazolidin-5-il)metil]fenoxi]etil-metilamino]piridin-3-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 549.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 549.1417