Learn More
Clorhidrato de 5-hidroxipropranolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy Propranolol Hydrochloride |
| CAS | 62117-35-5 |
| Fórmula molecular | C16 H21 N O3 . H Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-Hydroxy Propranolol HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21NO3.ClH/c1-11(2)17-9-12(18)10-20-16-8-4-5-13-14(16)6-3-7-15(13)19;/h3-8,11-12,17-19H,9-10H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2c(O)cccc12 |
| Nombre IUPAC | 5-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]naftalen-1-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 311.804 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.129 |