Learn More
5-Hidroxi-Propafenona Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30135731
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135731 10 mg 10 miligramos
30134035 25 mg 25 miligramos
30009330 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135731 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95245010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86383-32-6
Fórmula molecular C21 H27 N O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 393.9
Sinónimo 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
Nombre IUPAC 1-[5-hidroxi-2-[2-hidroxi-3-(propilamino)propoxi]fenil]-3-fenilpropano-1-uno; Cloruro
SMILES Cl.CCCNCC(O)COc1ccc(O)cc1C(=O)CCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c1-2-12-22-14-18(24)15-26-21-11-9-17(23)13-19(21)20(25)10-8-16-6-4-3-5-7-16;/h3-7,9,11,13,18,22-24H,2,8,10,12,14-15H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.1707
Porcentaje de pureza >95%