Learn More
Clorhidrato de 5-hidroxipropafenona-d5, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy Propafenone-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1215370-87-8 |
| Fórmula molecular | C21H23D5ClNO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-[5-Hydroxy-2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenl]-3-phenyl-1-propanone-d5 Hydrochloride, GPV 129-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c1-2-12-22-14-18(24)15-26-21-11-9-17(23)13-19(21)20(25)10-8-16-6-4-3-5-7-16;/h3-7,9,11,13,18,22-24H,2,8,10,12,14-15H2,1H3;1H/i14D2,15D2,18D; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])(NCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1ccc(O)cc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[5-hidroxi-2-[1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-hidroxi-3-(propilamino)propoxi]fenil]-3-fenilpropan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 398.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.2021 |