Learn More
5-Hidroxi-p-naftoquinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10477500 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10477500 5 g Frasco de vidrio 5 g
10132300 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10477500 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121640050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 481-39-0 | C10H6O3 | 174.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 481-39-0
Fórmula molecular C10H6O3
Peso molecular (g/mol) 174.16
Número MDL MFCD00001684
Clave InChI KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo juglone, 5-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 5-hydroxy-1,4-naphthalenedione, regianin, walnut extract, juglon, nucin, 5-hydroxynaphthoquinone, akhnot, yuglon
PubChem CID 3806
ChEBI CHEBI:15794
Nombre IUPAC 5-hidroxinaftaleno-1,4-diona
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C=CC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-p-naphthoquinone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 161.0°C to 163.0°C
Color Marrón a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 08, 308
Índice Merck 15, 5317
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in aq.sol. of alkalies,soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino