Learn More
5-Hidroxi-Omeprazol Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30010327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010327 1 mg 1 miligramo
30005094 2.5 mg 2.50 miligramo
30006484 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9488631MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1215629-45-0
Fórmula molecular C17H18N3NaO4S
Peso molecular (g/mol) 383.4
SMILES [Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(CO)c(OC)c3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy Omeprazole Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Porcentaje de pureza >95%