Learn More
5-Hidroxi Omeprazol (~5% Trietilamina como estabilizador), TRC
Código de producto. 30008434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008434 1 mg 1 miligramo
30007595 10 mg 10 miligramos
30004540 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9481101MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92340-57-3
Fórmula molecular C17H19N3O4S
Peso molecular (g/mol) 361.42
Sinónimo 3-Pyridinemethanol, 4-methoxy-6-[[(6-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl]-5-methyl-, [4-methoxy-6-[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinylmethyl]-5-methyl-3-pyridyl]methanol, 5'-Hydroxyomeprazole
Nombre IUPAC [4-metaxi-6-[(5-metoxi-1H-benzimidazol-2-il)sulfinilmetil]-5-metilpiridina-3-il]metanol
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(CO)c(OC)c3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy Omeprazole
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-15(18-7-11(8-21)16(10)24-3)9-25(22)17-19-13-5-4-12(23-2)6-14(13)20-17/h4-7,21H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.1096