Learn More
5-Hidroxi-N-metilprotriptilina, TRC
Código de producto. 30138514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138514 100 mg 100 miligramos
30011909 10 mg 10 miligramos
30005725 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH948035100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18029-54-4
Fórmula molecular C20 H23 N O
Peso molecular (g/mol) 293.4
Sinónimo 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-
Nombre IUPAC 11-[3-(dimetilamino)propil]dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]anulen-11-ol
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-13,22H,7,14-15H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.178