Learn More
5-hidroxi-N-metil-2-pirrolidinona-d3, TRC
Código de producto. 30396223
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30396223 5 mg 5 miligramos
30395071 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30396223 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9483225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidinone-d3
Fórmula molecular C5 H6 D3 N O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo 5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h4,7H,2-3H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1C(O)CCC1=O
Nombre IUPAC 5-hidroxi-1-(trideuteriometil)pirrolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 118.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0822