Learn More
5-hidroxi-N-metil-2-pirrolidinona-d3, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidinone-d3 |
| Fórmula molecular | C5 H6 D3 N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h4,7H,2-3H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1C(O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxi-1-(trideuteriometil)pirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 118.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0822 |