Learn More
5-[[Hidroxi(metil)amino]metil]-4-isopropil-1-metil-2-fenilpirazol-3-ona, Mikromol™
Código de producto. 30052641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052641 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052641 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0994.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-[[Hidroxi(metil)amino]metil]-4-isopropil-1-metil-2-fenilpirazol-3-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[(Hydroxy(methyl)amino)methyl]-4-isopropyl-1-methyl-2-phenylpyrazol-3-one
CAS 88913-10-4
Nombres de analitos o componentes 5-[(Hydroxy(methyl)amino)methyl]-4-isopropyl-1-methyl-2-phenylpyrazol-3-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H21 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-[[Hydroxy(methyl)amino]methyl]-4-isopropyl-1-methyl-2-phenylpyrazol-3-one
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21N3O2/c1-11(2)14-13(10-16(3)20)17(4)18(15(14)19)12-8-6-5-7-9-12/h5-9,11,20H,10H2,1-4H3
SMILES CC(C)C1=C(CN(C)O)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 5-[[hidroxi(metil)amino]metil]-1-metil-2-fenil-4-propan-2-ilpirazol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 275.35
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.1634 g/mol