Learn More
Sulfuro de 5-hidroxilansoprazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy Lansoprazole Sulfide |
| CAS | 131926-96-0 |
| Fórmula molecular | C16 H14 F3 N3 O2 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1H-Benzimidazol-6-ol, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]- (ACI), 1H-Benzimidazol-5-ol, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]- (9CI), 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazol-6-ol (ACI), AG 1907, 5-Hydroxy Lansoprazole Sulfide, 5-Hydroxylansoprazole Sulfide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14F3N3O2S/c1-9-13(20-5-4-14(9)24-8-16(17,18)19)7-25-15-21-11-3-2-10(23)6-12(11)22-15/h2-6,23H,7-8H2,1H3,(H,21,22) |
| SMILES | Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CSc2nc3cc(O)ccc3[nH]2 |
| Nombre IUPAC | 2-[[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-2-il]metilsulfanil]-1H-benzimidazol-5-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 369.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.0759 |