Learn More
5-Hidroxillansoprazol Sal de Potasio, TRC
Código de producto. 30011236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011236 50 mg 50 miligramos
30005690 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011236 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94371150MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329613-29-7
Fórmula molecular C16 H13 F3 N3 O3 S . K
Peso molecular (g/mol) 423.45
Sinónimo 1H-Benzimidazol-6-ol, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, potassium salt (1:1), 5-Hydroxylansoprazole Potassium Salt
Nombre IUPAC potasio; 2-[[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridina-2-il]metilsulfinilo-1H-benzimidazol-5-olato
SMILES [K+].Cc1c(CS(=O)c2nc3cc([O-])ccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy Lansoprazole potassium salt
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14F3N3O3S.K/c1-9-13(20-5-4-14(9)25-8-16(17,18)19)7-26(24)15-21-11-3-2-10(23)6-12(11)22-15;/h2-6,23H,7-8H2,1H3,(H,21,22);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.0267