Learn More
5-Hidroxi-L-Triptófano, TRC
Código de producto. 30135133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135133 100 mg 100 miligramos
30004237 250 mg 250 miligramos
30005123 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135133 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH975710100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4350-09-8
Fórmula molecular C11 H12 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 220.22
Sinónimo (S)-2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic Acid, N-Acetyltryptophan Imp. D (EP), Tryptophan Imp. D (EP), 5-Hydroxytryptophan, Tryptophan, 5-hydroxy-, L- (8CI), (S)-5-Hydroxytryptophan, 5-Hydroxy-L-tryptophan, 5-Hydroxyl-L-tryptophan, Cincofarm, L-5-HTP, L-5-Hydroxytryptophan, Levothym, Levotinine, Oxitriptan, Oxyfan, Pretonine, Quietim, Serotonyl, Telesol, Tript-Oh, Triptene
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-(5-hidroxi-1H-indol-3-il)propanoico
SMILES N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-L-tryptophan
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0848
Porcentaje de pureza >95%