Learn More
5-Hidroxi Indapamida, TRC
Código de producto. 30133927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133927 50 mg 50 miligramos
30008554 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94345050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126750-70-7
Fórmula molecular C16 H16 Cl N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 381.83
Sinónimo Benzamide, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,3-dihydro-5-hydroxy-2-methyl-1H-indol-1-yl)-, 3-(Aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,3-dihydro-5-hydroxy-2-methyl-1H-indol-1-yl)benzamide, 5-Hydroxyindapamide
Nombre IUPAC 4-cloro-N-(5-hidroxi-2-metil-2,3-dihidroindol-1-il)-3-sulfamoilbenzamida
SMILES CC1Cc2cc(O)ccc2N1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy Indapamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16ClN3O4S/c1-9-6-11-7-12(21)3-5-14(11)20(9)19-16(22)10-2-4-13(17)15(8-10)25(18,23)24/h2-5,7-9,21H,6H2,1H3,(H,19,22)(H2,18,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.055