Learn More
5-hidroxiflunixina (contiene 5% flunixina), TRC
Código de producto. 17971845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17971845 2.5 mg 2.50 miligramo
17911535 1 mg 1 miligramo
17924075 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17971845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9424202.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75369-61-8
Fórmula molecular C14 H11 F3 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 312.24
Sinónimo 5-Hydroxy-2-[[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, 5-Hydroxyflunixin
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2-[2-metil-3-(trifluorometil)anilino]piridina-3-carboxílico ácido
SMILES Cc1c(Nc2ncc(O)cc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy Flunixin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11F3N2O3/c1-7-10(14(15,16)17)3-2-4-11(7)19-12-9(13(21)22)5-8(20)6-18-12/h2-6,20H,1H3,(H,18,19)(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.0722
Porcentaje de pureza >95%