Learn More
5-hidroxidesloratadina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy Desloratadine |
| CAS | 117811-12-8 |
| Fórmula molecular | C19 H19 Cl N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-14-3-4-15-13(10-14)11-17(23)16-2-1-7-22-19(16)18(15)12-5-8-21-9-6-12/h1-4,7,10,17,21,23H,5-6,8-9,11H2 |
| SMILES | OC1Cc2cc(Cl)ccc2C(=C3CCNCC3)c4ncccc14 |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-11-piperidin-4-ilideno-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridin-5-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 326.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.1186 |