Learn More
5-Hidroxi Dantroleno, TRC
Código de producto. 30010320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010320 50 mg 50 miligramos
17971465 5 mg 5 miligramos
17942395 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH82517550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52130-25-3
Fórmula molecular C14 H10 N4 O6
Peso molecular (g/mol) 330.25
Nombre IUPAC 5-hidroxi-1-[(E)-[5-(4-nitrofenil)furano-2-il]metilideneamino]imidazolidina-2,4-diona
SMILES OC1N(\N=C\c2oc(cc2)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxydantrolene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10N4O6/c19-12-13(20)17(14(21)16-12)15-7-10-5-6-11(24-10)8-1-3-9(4-2-8)18(22)23/h1-7,13,20H,(H,16,19,21)/b15-7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.06
Porcentaje de pureza >95%