Learn More
5-hidroxi clorosulfurón, TRC
Código de producto. 30180259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180259 5 mg 5 miligramos
30180234 1 mg 1 miligramo
30179834 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180259 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8394055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81123-38-8
Fórmula molecular C12 H12 Cl N5 O5 S
Peso molecular (g/mol) 373.77
Sinónimo 2-Chloro-5-hydroxy-N-[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]benzenesulfonamide, N 5754
Nombre IUPAC 1-(2-cloro-5-hidroxifenil)sulfonil-3-(4-metaxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-il)urea
SMILES COc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2cc(O)ccc2Cl)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorsulfuron-5-hydroxy
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12ClN5O5S/c1-6-14-10(17-12(15-6)23-2)16-11(20)18-24(21,22)9-5-7(19)3-4-8(9)13/h3-5,19H,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.0248