Learn More
5-Hidroxibuspirona, TRC
Código de producto. 30134781
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134781 10 mg 10 miligramos
30133500 5 mg 5 miligramos
30005438 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134781 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH83079510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105496-33-1
Fórmula molecular C21 H31 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 401.5
Sinónimo 8-[4-[4-(5-hydroxy-2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-Azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, 5-Hydroxybuspirone
Nombre IUPAC 8-[4-[4-(5-hidroxipirimidina-2-il)piperazina-1-il]butilo]-8-azaspiro[4.5]decano-7,9-dión
SMILES Oc1cnc(nc1)N2CCN(CCCCN3C(=O)CC4(CCCC4)CC3=O)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-hydroxy Buspirone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H31N5O3/c27-17-15-22-20(23-16-17)25-11-9-24(10-12-25)7-3-4-8-26-18(28)13-21(14-19(26)29)5-1-2-6-21/h15-16,27H,1-14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.2427