Learn More
5-Hidroxi Buspirona-d8, TRC
Código de producto. 30404830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404830 10 mg
30405047 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30404830 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH83079710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330164-16-3
Fórmula molecular C21H23D8N5O3
Peso molecular (g/mol) 409.55
Sinónimo 8-[4-[4-(5-Hydroxy-2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione-d8
SMILES O=C(CC1(CCCC1)CC2=O)N2C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3CCN(C4=NC=C(O)C=N4)CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy Buspirone-d8
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H31N5O3/c27-17-15-22-20(23-16-17)25-11-9-24(10-12-25)7-3-4-8-26-18(28)13-21(14-19(26)29)5-1-2-6-21/h15-16,27H,1-14H2/i3D2,4D2,7D2,8D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.2929