Learn More
5-hidroxibromantano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy Bromantane |
| CAS | 560070-28-2 |
| Fórmula molecular | C16H20BrNO |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol, 4-[(4-bromophenyl)amino]-, stereoisomer, Stereoisomer of 4-[(4-bromophenyl)amino]tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol, 5-Hydroxybromantan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20BrNO/c17-13-1-3-14(4-2-13)18-15-11-5-10-6-12(15)9-16(19,7-10)8-11/h1-4,10-12,15,18-19H,5-9H2/t10-,11-,12+,15?,16- |
| SMILES | O[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C(Nc4ccc(Br)cc4)[C@@H](C3)C2 |
| Nombre IUPAC | (3S,5R)-4-(4-bromoanilino)adamantan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 322.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 321.0728 |