Learn More
Sal hemisulfato de 5-hidroxialbuterol-d9, TRC
Código de producto. 30396722
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396722 1 mg
30391505 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30396722 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7614021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy Albuterol-d9 Hemisulfate Salt
Fórmula molecular C13H12D9NO4.1/2H2SO4
Cantidad 1 mg
Sinónimo α1-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-4,5-dihydroxy-1,3-benzenedimethanol-d9 Hemisulfate Salt, 5-Hydroxyalbuterol-d9 Hemisulfate Salt
Fórmula InChI InChI=1S/2C13H21NO4.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-6-11(17)8-4-9(7-15)12(18)10(16)5-8;1-5(2,3)4/h2*4-5,11,14-18H,6-7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1D3,2D3,3D3;
SMILES O=S(O)(O)=O.OCC1=C(O)C(O)=CC(C(O)CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=C1.OCC2=C(O)C(O)=CC(C(O)CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=C2
Peso molecular (g/mol) 313.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.19