Learn More
5-Hidroxi-7-metaxi-2-(4-metoxifenilo)-6,8-dimetil-4H-crómen-4-uno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eucalyptin |
| CAS | 3122-88-1 |
| Fórmula molecular | C19 H18 O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5-Hydroxy-7,4'-dimethoxy-6,8-dimethylflavone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18O5/c1-10-17(21)16-14(20)9-15(12-5-7-13(22-3)8-6-12)24-19(16)11(2)18(10)23-4/h5-9,21H,1-4H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)c(C)c(OC)c(C)c3O2 |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxi-7-metaxi-2-(4-metoxifenilo)-6,8-dimetil-cromeno-4-una |
| Peso molecular (g/mol) | 326.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.1154 |