Learn More
5-Hidroxi-6-metil-4-[[(4-metilfenil)imino]metil]-3-piridinametanol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy-6-methyl-4-(((4-methylphenyl)imino)methyl)-3-pyridinemethanol-d5 |
| Fórmula molecular | C15 D5 H11 N2 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-Hydroxy-6-methyl-4-(N-p-tolylformimidoyl)-3-pyridinemethanol-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16N2O2/c1-10-3-5-13(6-4-10)17-8-14-12(9-18)7-16-11(2)15(14)19/h3-8,18-19H,9H2,1-2H3/b17-8+/i2D3,9D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1ncc(c(\C=N\c2ccc(C)cc2)c1O)C([2H])([2H])O |
| Peso molecular (g/mol) | 261.331 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.153 |