Learn More
Ácido 5-hidroxi-6-metil-3,4-piridicarboxílico, TRC
Código de producto. 30138679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138679 250 mg 250 miligramos
17901235 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138679 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH946970250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 479-30-1
Fórmula molecular C8H7NO5
Peso molecular (g/mol) 197.14
Sinónimo Ichiba Acid
Nombre IUPAC 5-hidroxi-6-metilpiridina-3,4-dicarboxílico
SMILES O=C(C1=C(C(O)=O)C(O)=C(C)N=C1)O
Spécification
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedicarboxylic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO5/c1-3-6(10)5(8(13)14)4(2-9-3)7(11)12/h2,10H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0324
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.