Learn More
5-hidroxi-6-metoxi-1-indanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy-6-methoxy-1-indanone |
| CAS | 127399-78-4 |
| Fórmula molecular | C10 H10 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5-hydroxy-6-methoxy-, 2,3-Dihydro-5-hydroxy-6-methoxy-1H-inden-1-one, 5-Hydroxy-6-methoxyindan-1-one, Z-Indanone, 5-Hydroxy-6-methoxy-1-indanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O3/c1-13-10-5-7-6(4-9(10)12)2-3-8(7)11/h4-5,12H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc2C(=O)CCc2cc1O |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxi-6-metoxi-2,3-dihidroinden-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 178.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.063 |