Learn More
5-Hydroxi-4H-cromen-4-ona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10775603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10775603 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10707923 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10775603 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09974DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 3952-69-0
Fórmula molecular C9H6O3
Peso molecular (g/mol) 162.144
Número MDL MFCD00100605
Clave InChI CJMXMDVAKVSKFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxy-4h-chromen-4-one, 5-hydroxychromone, 5-hydroxy-4h-1-benzopyran-4-one, 5-hydroxy-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,5-hydroxy
PubChem CID 5479462
Nombre IUPAC 5-hidroxicromen-4-ona
SMILES C1=CC2=C(C(=O)C=CO2)C(=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-4H-chromen-4-one
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico