Learn More
5-hidroxi-4-propil-5H-furan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy-4-propyl-5H-furan-2-one |
| CAS | 78920-10-2 |
| Fórmula molecular | C7H10O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Hydroxy-4-Propyl-2(5H)-Furanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O3/c1-2-3-5-4-6(8)10-7(5)9/h4,7,9H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCCC1=CC(=O)OC1O |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-3-propil-2H-furan-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 142.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.063 |