Learn More
Éster etílico del ácido 5-hidroxi-4-[(metoxicarbonil)amino]-pentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy-4-[(methoxycarbonyl)amino]-pentanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1346598-01-3 |
| Fórmula molecular | C9H17NO5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO5/c1-3-15-8(12)5-4-7(6-11)10-9(13)14-2/h7,11H,3-6H2,1-2H3,(H,10,13) |
| SMILES | CCOC(=O)CCC(CO)NC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxi-4-(metoxicarbonilamino)pentanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 219.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.1107 |