Learn More
5-hidroxi-4-azafenantreno, TRC
Código de producto. 30403454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403454 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30403454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH80510010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-4-azaphenanthrene
CAS 33155-90-7
Fórmula molecular C13H9NO
Cantidad 10 g
Sinónimo Benzo[h]quinolin-10-ol, 10-Hydroxybenzo[h]quinoline
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9NO/c15-11-5-1-3-9-6-7-10-4-2-8-14-13(10)12(9)11/h1-8,15H
SMILES Oc1cccc2ccc3cccnc3c12
Nombre IUPAC benzo[h]quinolin-10-ol
Peso molecular (g/mol) 195.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0684