Learn More
Ácido 5-hidroxi-3-fenilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy-3-phenylbenzoic Acid |
| CAS | 35489-88-4 |
| Fórmula molecular | C13H10O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10O3/c14-12-7-10(6-11(8-12)13(15)16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14H,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(O)cc(c1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-hidroxi-5-fenilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 214.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.063 |