Learn More
Ácido 5-hidroxi-3,4-dimetoxibenzoico, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327565 250 mg 250 miligramos
11317565 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327565 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05708.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8-1-1916 | C9H10O5 | 198.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8-1-1916
Fórmula molecular C9H10O5
Peso molecular (g/mol) 198.17
Número MDL MFCD00002508
Clave InChI WFIBQVFJXGQICQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxy-5-hydroxybenzoic acid, 5-hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid, 5-hydroxyveratric acid, 3,4-o-dimethylgallic acid, 5-hydroxy veratric acid, chembl85234, 3,4-dimethoxy-5-hydroxy benzoic acid, acmc-20an2p, 3-hydroxy-4 5-dimethoxybenzoic acid, 3-hydroxy-4,5-dimethoxy-benzoic acid
PubChem CID 74709
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-4,5-dimetoxibenzoico
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid
Punto de fusión 194°C to 197°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 2115310
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.17
Porcentaje de pureza ≥97%