Learn More
5-hidroxi-3,4-dimetoxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30408187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30408187 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30408187 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8254252.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
CAS 29865-90-5
Fórmula molecular C9H10O4
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 5-Hydroxy-veratraldehyde, 3,4-Dimethoxy-5-hydroxybenzaldehyde, 3-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 5-Hydroxyveratraldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-12-8-4-6(5-10)3-7(11)9(8)13-2/h3-5,11H,1-2H3
SMILES COc1cc(C=O)cc(O)c1OC
Nombre IUPAC 3-hidroxi-4,5-dimetoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 182.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0579