Learn More
5-hidroxi-3,4-dihidro-2(1H)-quinolinona, TRC
Código de producto. 30396956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30396956 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30396956 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH941410250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
CAS 30389-33-4
Fórmula molecular C9H9NO2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril, 5-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyryl, Aripiprazole Impurity
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO2/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(12)10-7/h1-3,11H,4-5H2,(H,10,12)
SMILES O=C1NC2=C(CC1)C(=CC=C2)O
Peso molecular (g/mol) 163.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0633