Learn More
5-Hidroxi-2-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15474357 1 g 1 g
15484357 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31734.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 216766-12-0
Fórmula molecular C6H4F3NO
Peso molecular (g/mol) 163.10
Número MDL MFCD06801325
Clave InChI VFOBDHYPESAMAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-trifluoromethyl pyridin-3-ol, 5-hydroxy-2-trifluoromethyl pyridine, 6-trifluoromethyl-3-pyridinol, 2-trifluoromethyl pyridin-5-ol, 5-hydroxy-2-trifluoromethylpyridine, 3-pyridinol, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl-pyridin-3-ol, pubchem21818, 6-trifluoromethyl 3-pyridinol
PubChem CID 2783388
Nombre IUPAC 6-(trifluorometilo)piridin-3-ol
SMILES OC1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 174°C to 176°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.1
Porcentaje de pureza 97%