Learn More
Éster etílico del ácido 5-hidroxi-2-oxo-2,3-dihidro-1H-[1]benzazefe-4-carboxílico, TRC
Código de producto. 30394725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30394725 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30394725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95081010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-2-oxo-2,3-dihydro-1H-[1]benzazephe-4-carboxylic acid ethyl ester
CAS 108993-98-2
Fórmula molecular C13 H13 N O4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13NO4/c1-2-18-13(17)9-7-11(15)14-10-6-4-3-5-8(10)12(9)16/h3-6,16H,2,7H2,1H3,(H,14,15)
SMILES CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2NC(=O)C1
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2-oxo-1,3-dihidro-1-benzazepina-4-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 247.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.0845
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.